Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta no estériles para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™, 20 μl, retención baja
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para plataformas de manipulación de líquidos Beckman™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad.
134.00€ - 1035.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 e ISO 13485 |
Formato | Gradilla |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | filtradas por | Para utilizar con (equipo) | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | filtradas por | Para utilizar con (equipo) | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15292929
|
Thermo Scientific™
912-021 |
8 μl | Sí | Sistemas de manipulación de líquidos Beckman Coulter™ | Sterile & PCR Ready |
845.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 18-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15202949
|
Thermo Scientific™
912-261 |
10 μl | Sin filtro | Sistemas de manipulación de líquidos Beckman Coulter™ | Sterile |
605.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 17-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
15212949
|
Thermo Scientific™
912-262 |
10 μl | Sin filtro | Beckman Coulter™ Biomek™ FX, Beckman Coulter™ Biomek™ NX, Ceckman Coulter™ Biomek™ 3000, Beckman Coulter™ Multimek™ AP96 | Certified Quality |
545.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 10-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
16456939
|
Thermo Scientific™
916-021 |
40 μL | Sí | Sistemas de manipulación de líquidos Beckman Coulter™ | Sterile & PCR Ready |
845.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16466939
|
Thermo Scientific™
916-261 |
50 μl | Sin filtro | Sistemas de manipulación de líquidos Beckman Coulter™ | Sterile |
494.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15105393
|
Thermo Scientific™
916-262 |
50 μl | Sin filtro | Beckman Coulter™ Biomek™ FX, Beckman Coulter™ Biomek™ NX, Ceckman Coulter™ Biomek™ 3000, Beckman Coulter™ Multimek™ AP96 | Certified Quality |
441.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12578468
|
Thermo Scientific™
916-262-05 |
50 μl | Sin filtro | Beckman Coulter™ Biomek™ FX, Beckman Coulter™ Biomek™ NX, Ceckman Coulter™ Biomek™ 3000, Beckman Coulter™ Multimek™ AP96 | Certified Quality |
520.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 11-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11861723
|
Thermo Scientific™
918-021 |
20 μl | Sí | Sistemas de manipulación de líquidos Beckman Coulter™ | Sterile & PCR Ready |
845.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11761273
|
Thermo Scientific™
918-021-05 |
20 μL | Sí | Sistemas de manipulación de líquidos Beckman Coulter™ | Sterile & PCR Ready |
1035.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 18-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11811733
|
Thermo Scientific™
918-261 |
20 μl | Sin filtro | Sistemas de manipulación de líquidos Beckman Coulter™ | Sterile |
494.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 18-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11741273
|
Thermo Scientific™
918-261-05 |
20 μl | Sin filtro | Sistemas de manipulación de líquidos Beckman Coulter™ | Sterile |
600.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11851723
|
Thermo Scientific™
918-262 |
20 µl | No | Beckman Coulter™ Biomek™ FX, Beckman Coulter™ Biomek™ NX, Ceckman Coulter™ Biomek™ 3000, Beckman Coulter™ Multimek™ AP96 | Certified Quality |
441.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11751273
|
Thermo Scientific™
918-262-05 |
20μL | Sin filtro | Beckman Coulter™ Biomek™ FX, Beckman Coulter™ Biomek™ NX, Ceckman Coulter™ Biomek™ 3000, Beckman Coulter™ Multimek™ AP96 | Certified Quality |
530.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 11-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11801733
|
Thermo Scientific™
919-021 |
130 μl | Sí | Sistemas de manipulación de líquidos Beckman Coulter™ | Sterile & PCR Ready |
845.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11791273
|
Thermo Scientific™
919-021-05 |
130 μl | Sí | Sistemas de manipulación de líquidos Beckman Coulter™ | Sterile & PCR Ready |
1035.00€
paquete de 4800 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
16476939
|
Thermo Scientific™
919-021G |
130 μl | Sí | Sistemas de manipulación de líquidos Beckman Coulter™ | Sterile & PCR Ready |
845.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11881723
|
Thermo Scientific™
919-261 |
250 μl | Sin filtro | Sistemas de manipulación de líquidos Beckman Coulter™ | Sterile |
494.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 08-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11771273
|
Thermo Scientific™
919-261-05 |
250 μl | Sin filtro | Sistemas de manipulación de líquidos Beckman Coulter™ | Sterile |
600.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 18-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16486939
|
Thermo Scientific™
919-261G |
250 μl | Sin filtro | Sistemas de manipulación de líquidos Beckman Coulter™ | Sterile |
494.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11891723
|
Thermo Scientific™
919-262 |
250 µl | No | Beckman Coulter™ Biomek™ FX, Beckman Coulter™ Biomek™ NX, Ceckman Coulter™ Biomek™ 3000, Beckman Coulter™ Multimek™ AP96 | Certified Quality |
441.00€
paquete de 4800 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11781273
|
Thermo Scientific™
919-262-05 |
250μL | Sin filtro | Beckman Coulter™ Biomek™ FX, Beckman Coulter™ Biomek™ NX, Ceckman Coulter™ Biomek™ 3000, Beckman Coulter™ Multimek™ AP96 | Certified Quality |
530.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 11-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16496939
|
Thermo Scientific™
919-262G |
250μL | Sin filtro | Beckman Coulter™ Biomek™ FX, Beckman Coulter™ Biomek™ NX, Ceckman Coulter™ Biomek™ 3000, Beckman Coulter™ Multimek™ AP96 | Certified Quality |
441.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11741353
|
Thermo Scientific™
2760 |
50 μl | Con filtro | Pipeta de ajuste universal | Sterile |
660.00€
paquete de 4800 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11515514
|
Thermo Scientific™
2790 |
175 μl | Con filtro | Sistemas de manipulación de líquidos Beckman Coulter™ | Sterile |
134.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 10-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15272289
|
Thermo Scientific™
3762 |
50 μl | Sin filtro | Cabezal Beckman Coulter™ Multimek™ Tipo II | Certified Quality |
342.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Las puntas Molecular BioProducts BioRobotix para sistemas de manipulación de líquidos Beckman están disponibles con retención baja para las muestras importantes.
Estas puntas están también disponibles con longitud extendida que permite gestionar un mayor volumen y alcanzar el fondo en placas de pocillos profundas. Todas las puntas de pipeta se prueban por lotes durante la producción mediante un programa de control de la calidad que evalúa 15 aspectos en la estación de trabajo real para la que fueron concebidas. Su porcentaje de coeficiente de variación (%CV) es bajo. Las puntas de pipeta, las gradillas y las tapas reducen la carga estática, de modo que las puntas recogen la muestra y la expulsan en la posición adecuada en todo momento.
Características:- Disponibles en versiones estéril, filtrada o con detección de líquidos.
- Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos.
- Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado.
- Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV).
Especificaciones
Transparente | |
ISO 9001 e ISO 13485 | |
Gradilla |