Learn More
OHAUS™ Balanzas portátiles de precisión Scout™ STX
La velocidad de pesaje rápida y su alta resolución proporcionan resultados repetibles y fiables, lo que permite establecer nuevos estándares en el pesaje industrial y de laboratorio. Las balanzas portátiles de precisión OHAUS Scout STX ofrecen una navegación rápida y eficaz con pantalla táctil informativa a color. Ofrece varios modos de aplicación incorporados, por lo que incluso las tareas de pesaje más complejas resultan fáciles de realizar.
349.00€ - 960.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | OIML F2 o ASTM Clase 4 |
---|---|
Tipo de conexión | RS-232 opcional, host USB, dispositivo USB, Bluetooth o |
Formato | mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hk |
Para utilizar con (aplicación) | Pesaje general, laboratorio, entorno industrial |
Material | Plástico ABS, acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad | Legibilidad | Tiempo de estabilización | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad | Legibilidad | Tiempo de estabilización | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15519621
|
OHAUS™
30253065 |
STX421 | 420 g | 0.1 g | 1 seg. |
349.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15529621
|
OHAUS™
30253066 |
STX621 | 620 g | 0.1 g | 1 seg. |
432.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15549611
|
OHAUS™
30253058 |
STX123 | 120 g | 0.001 g | 1,5 s |
835.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15559611
|
OHAUS™
30253059 |
STX223 | 220 g | 0.001 g | 1,5 s |
960.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15569611
|
OHAUS™
30253060 |
STX222 | 220 g | 0.01 g | 1 seg. |
635.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15589611
|
OHAUS™
30253062 |
STX622 | 620 g | 0.01 g | 1 seg. |
835.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15579611
|
OHAUS™
30253061 |
STX422 | 420 g | 0.01 g | 1 seg. |
770.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15599611
|
OHAUS™
30253063 |
STX1202 | 1200 g | 0.01 g | 1,5 s |
925.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15509621
|
OHAUS™
30253064 |
STX2202 | 2,2 kg | 0.01 g | 1,5 s |
960.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15539621
|
OHAUS™
30253067 |
STX2201 | 2,2 kg | 0.1 g | 1 seg. |
635.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15549621
|
OHAUS™
30253068 |
STX6201 | 6,2 kg | 0.1 g | 1 seg. |
815.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15559621
|
OHAUS™
30253069 |
STX8200 | 8,2 kg | 1 g | 1 seg. |
610.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Construcción- Carcasa de ABS, plato de acero inoxidable, cubierta de uso reemplazable
Pantalla
- LCD gráfica WQVGA con pantalla táctil a todo color (diagonal de 4.3 pulg), teclado QWERTY y teclado numérico para la entrada rápida de datos de GLP y GMP, así como otros datos de aplicaciones
- La pantalla grande y resistente permite un manejo sencillo gracias a su estructura de menús basada en iconos informativos, que guía al usuario por cada paso de la aplicación de pesaje
Características de diseño
- El tiempo de estabilización rápido de un solo segundo aumenta la productividad
- Indicador de nivel inicial
- El sistema integrado de protección contra sobrecarga superior protege la balanza en entornos difíciles y exigentes
- Indicadores de carga insuficiente
- Indicador de batería baja y desconexión automática
- Indicador de estabilidad
- Calibración: calibración externa de linealidad o de intervalo seleccionable por el usuario o digital con pesos externos
- Diseño compacto para almacenamiento apilable
- La ranura de seguridad integrada evita el robo
- Gancho para pesaje integrado para aplicaciones de pesaje bajo la balanza
- Plataforma de pesaje de acero inoxidable extraíble
- Función para guardar en memoria USB
- Interruptor de bloqueo de menús para bloquear la balanza con una configuración específica
- Bloqueo para transporte/almacenamiento integrado
- Nueve idiomas de uso (inglés, español, alemán, italiano, francés, polaco, húngaro, checo y turco) para simplificar el pesaje
Funcionamiento
- Adaptador de CA (incluido), pilas (no incluidas)
Comunicación
- RS232, host USB, dispositivo USB, Bluetooth o Ethernet opcionales
Pantalla protectora
- Diseñado con una pieza de cubierta superior fácil de retirar
- Protege la muestra frente a influencias externas, lo que aumenta la velocidad y la repetibilidad de las mediciones
- Pesaje: determina el peso de los artículos en el plato en la unidad de medida seleccionada.
- Pesaje porcentual: mide el peso de una muestra mostrado como un porcentaje de un peso de referencia predefinido.
- Recuento de piezas: cuenta el número de piezas en el plato mediante un peso uniforme.
- Control de peso: compara el peso de una muestra respecto a los límites definidos.
- Pesaje dinámico/de animales: pesa una carga de muestras inestable y obtiene la media de los pesos durante un determinado periodo.
- Totalización: mide pesos acumulativos de varios artículos y el total acumulativo puede superar la capacidad de la balanza.
- Determinación de la densidad: determina la densidad de sólidos o líquidos. Con el gancho para pesaje integrado, es posible realizar pruebas de gravedad específicas para objetos que no pueden colocarse fácilmente en el plato de pesaje.
- Retención de visualización: mantiene el último peso estable o el primer valor de pesaje estable más alto en la pantalla.
- Pesaje de mol: mide el peso de una muestra y lo calcula en moles automáticamente.
Especificaciones
OIML F2 o ASTM Clase 4 | |
mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hk | |
Plástico ABS, acero inoxidable | |
Balanza portátil de precisión | |
1 kg |
RS-232 opcional, host USB, dispositivo USB, Bluetooth o | |
Pesaje general, laboratorio, entorno industrial | |
10°C a 40°C | |
Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, control | |
Adaptador de CA (incluido) o 4 pilas AA (no inclu |