Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5430/5430 R
Las centrífugas 5430 y 5430 R híbridas únicas de Eppendorf combinan el pequeño tamaño de una microcentrífuga con la versatilidad de una centrífuga multipropósito. Extremadamente compactos, pueden alojar rotores para microplacas y tubos cónicos de 15/50 mL, así como tubos Eppendorf y tiras PCR.
3820.00€ - 8150.00€
Especificaciones
Pantalla | LCD grande y luminosa |
---|---|
Características de seguridad | Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, reconocimiento automático del rotor, tapas de rotor estancas a aerosoles, reconocimiento automático de desequilibrio |
Temporizador | De 30 s a 99:59 h, con función de ciclo continuo |
Certificaciones/conformidad | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Código de producto | Marca | Modelo | Refrigerado | Incluye | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Refrigerado | Incluye | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10326924
|
Eppendorf™
5427000410 |
Centrifuge 5430 (EU-IVD), botones giratorios | no | con Rotor FA-45-30-11, incl. tapa de rotor | 230V/50–60Hz (EU) |
4520.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10091594
|
Eppendorf™
5427000615 |
Centrífuga 5430, mandos giratorios | No | Sin rotor | 230 V, 50/60 Hz (UE) |
4010.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10329443
|
Eppendorf™
5428000619 |
Centrífuga 5430 R, mandos giratorios | Sí | Sin rotor | 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) |
8150.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15825073
|
Eppendorf™
5428000010 |
Centrífuga 5430 R, teclado | Sí | Con rotor FA-45-30-11, incl. tapa del rotor | 230 V, 50/60 Hz (UE) |
8055.00€
1 set |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15845073
|
Eppendorf™
5428000205 |
Centrífuga 5430 R, teclado | Sí | Sin rotor | 230 V, 50/60 Hz (UE) |
7765.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15865073
|
Eppendorf™
5428000410 |
Centrífuga 5430 R, mandos giratorios | Sí | Con rotor FA-45-30-11, incl. tapa del rotor | 230 V, 50/60 Hz (UE) |
8055.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15885073
|
Eppendorf™
5428000610 |
Centrífuga 5430 R, mandos giratorios | Sí | Sin rotor | 230 V, 50/60 Hz (UE) |
7765.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15865063
|
Eppendorf™
5427000210 |
Centrífuga 5430, teclado | No | Con rotor FA-45-30-11, incl. tapa del rotor | 230 V, 50/60 Hz (UE) |
4305.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15845063
|
Eppendorf™
5427000015 |
Centrífuga 5430, teclado | No | Sin rotor | 230 V, 50/60 Hz (UE) |
3820.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
16692832
|
Eppendorf™
5427000178 |
Centrífuga 5430, mandos giratorios | No | Con rotor A-2-MTP | 230 V, 50/60 Hz (UE) |
5015.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15885063
|
Eppendorf™
5427000415 |
Centrífuga 5430, mandos giratorios | No | Con rotor FA-45-30-11, incl. tapa del rotor | 230 V, 50/60 Hz (UE) |
4305.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15805073
|
Eppendorf™
5427000610 |
Centrífuga 5430, mandos giratorios | No | Sin rotor | 230 V, 50/60 Hz (UE) |
3820.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Máx. capacidad del rotor: 48 × 1,5/2,0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTPMáx. velocidad: 30,130 × g (17,500 rpm)Versatilidad notable con 12 rotores diferentes Cierre de tapa suave pulsando solo con el dedo para un funcionamiento ergonómicoGuiado por menú, con menú de operaciones multilingüe (inglés, alemán, francés, español) y un display grande retroiluminado5 teclas programables para acceder con facilidad a los programas de rutinaGuarda hasta 50 programas definidos por el usuarioDetección automática del rotor y de desequilibrios para una máxima seguridad operacionalSistema Eppendorf QuickLock™ – para abrir y cerrar la tapa del rotor rápidamenteEspecificaciones
LCD grande y luminosa | |
De 30 s a 99:59 h, con función de ciclo continuo | |
50/60 Hz |
Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, reconocimiento automático del rotor, tapas de rotor estancas a aerosoles, reconocimiento automático de desequilibrio | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo | |
230 V |