Learn More
Thermo Scientific Chemicals Papaína, Carica papaya Látex Código de producto.: 15414369
Thermo Scientific Chemicals Papaína, Carica papaya Látex
Código de producto. 15414369
100 mg
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
1 g
Código de producto. 15414369
Marca: Thermo Scientific Chemicals J61875.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
Una proteasa de cisteína; descompone la matriz intercelular del cartílago
Papain, from papaya latex, has been used to digest carotid artery smooth muscle cells. Papain is used in dissecting solutions. It is used to produce Fab fragments of antibodies. It is used for cell dissociation since it has been shown to be more effective and less damaging with certain tissues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9001-73-4
Sinónimo EC 3.4.22.2
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Una proteasa de cisteína; descompone la matriz intercelular del cartílago
Peso molecular 23 kd
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formulario Polvo liofilizado, 23 kDa
Cantidad 100 mg
Tipo de producto Proteasa
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP19L025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/03/2025 Catalog NumberJ61875.03,J61875.MB,J61875.MC
Número de loteS28K029 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/03/2025 Catalog NumberJ61875.03,J61875.MB,J61875.MC
Número de loteP05L035 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/03/2025 Catalog NumberJ61875.03,J61875.MB,J61875.MC
Número de loteN07L048 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/02/2025 Catalog NumberJ61875.03,J61875.MB,J61875.MC
Número de loteM09L018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/01/2025 Catalog NumberJ61875.03,J61875.MB,J61875.MC
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Papain, Carica Papaya Latex
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Papain, Carica Papaya Latex
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Papaína, Carica papaya Látex >