Learn More
3M™ Respirador de partículas, FFP3, con válvula, 8833SP
El respirador de partículas 3M™ 8833 es un respirador desechable en forma de copa con una cómoda pinza nasal en forma de M, un borde suave de polipropileno y una válvula Cool Flow™ 3M™.
Marca:  3M™ 7100091323
19.18 EUR hasta el 2025-06-08
Use el código promocional "24131" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15759817
  • 39.00€ / paquete de 5
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Proporciona protección FFP3 (NPF50) de polvos, vapores a base de aceites y otras partículas finas
  • Diseño resistente con forma de copa
  • La válvula Cool Flow™ 3M™ ayuda a reducir la acumulación de calor, incluso en condiciones de calor y humedad
  • Cuenta con una sello facial completo para un ajuste mejorado y un forro suave y acolchado para una comodidad duradera
  • Exclusivo clip nasal en forma de M para una personalización adicional del ajuste
  • El diseño ligero de doble correa, la espuma de nariz y el suave borde de polipropileno ayudan a adaptarla cómodamente a una amplia variedad de tamaños de cara
  • El medio de filtro avanzado Electret permite respirar más fácilmente
  • Disponible en envases grandes o pequeños
  • El suave anillo del sello facial interior mejora el sellado de cara y la sensación de comodidad y se puede limpiar higiénicamente si se utiliza para más de un turno (usar el limpiador de sellos de superficie 105 3M™)
  • Las cintas trenzadas son de colores para facilitar la identificación: rojo para FFP3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ES 149:2001+A1:2009 FFP3 R D, con aprobación CE
5/paq., 4 paq./caja
No
Respirador
Non-sterile
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
3M™ Respirador de partículas, FFP3, con válvula, 8833SP > Cantidad: 5/paquetes, 4 paquetes/caja