Learn More
asecos™ Estación IBC PE con zona de trasiego y con rejilla galvanizada
Almacenamiento seguro de contaminantes del agua
Marca:  asecos™ 40054
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17826346
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Alta resistencia a aceites, ácidos, bases, etc.
  • ransporte fácil y seguro de cubetos de retención vacíos dentro de las instalaciones
Especificaciones
Especificaciones
Azul
1000 L
IBC Spill Pallet
3640.00 mm
3640.00 mm
450.00 mm
1800.00 mm
240 kg
264.2 gal.
Polietileno
143.31 in.
143.31 in.
17.72 in.
70.87 in.
529.10 lb.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
asecos™ Estación IBC PE con zona de trasiego y con rejilla galvanizada > Width: 3640 mm
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.