Learn More
Cytiva Uniones de PEEK
Conecte tubos de diferentes tamaños. Las uniones de PEEK Cytiva Life Sciences™ son un importante accesorio en diversas aplicaciones científicas.
Marca: Cytiva 28954326
Descripción
- Tamaño de paquete 5
- Cuando se solicitan por separado, los conectores vienen en negro.
- Fabricado en polieteretercetona (PEEK)
Especificaciones
Unión | |
1/16 macho | |
PEEK | |
0,5 mm |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%