Learn More
Thermo Scientific™ Kit de clonación pENTR™/D-TOPO™
Emplee una estrategia de clonación extremadamente eficaz de 5 minutos (clonación TOPO™) para clonar de forma direccional un producto de PCR de extremo romo en un vector para introducirlo en el sistema Gateway™ o el sistema MultiSite Gateway™
Marca: Thermo Scientific™ K240020SP
525.92 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los kits de clonación pENTR™/D-TOPO™ emplean una estrategia de clonación extremadamente eficaz de 5 minutos (clonación TOPO™) para clonar de forma direccional un producto de PCR de extremo romo en un vector para introducirlo en el sistema Gateway™ o el sistema MultiSite Gateway™. Los productos de PCR con extremo romo se clonan de forma direccional con una eficacia superior al 90 % y sin necesidad de ligasa, procedimientos posteriores a la PCR o enzimas de restricción.
- Sistema Gateway™ listo: transporte rápido de los genes clonados entre múltiples sistemas de vectores
- Rápido y fácil: de PCR a Gateway™ en solo 3 pasos y en tan solo ∼5 minutos de manipulación
- Eficaz: logra más del 90 % de los clones con el inserto adecuado en la dirección correcta
- Demostrado: un rendimiento fiable durante más de una década
- Para acceder al sistema Gateway™, amplifique mediante PCR el gen de interés y añada el producto directamente a la topoisomerasa suministrada y cargada en el vector pENTR™/D-TOPO™, realice una incubación de 5 minutos y transforme las células competentes de E. coli suministradas. Los clones de entrada de Gateway™ que contienen attL están listos para someterse a una recombinación eficaz con los vectores de destino Gateway™ seleccionados
- El vector pENTR™/D-TOPO™ (figura 1) incluye emplazamientos de secuenciación de primers M13 y T7, así como emplazamientos de recombinación de attL que flanquean el emplazamiento del inserto del producto de PCR. Esto permite verificar fácilmente la secuencia de los clones y realizar la recombinación deseada de los vectores de destino Gateway™ que contienen attR. Se emplea un gen de resistencia a kanamicina y un origen de pUC para la selección y la propagación de número de copias alto en E. coli.
- Gracias a la tecnología de clonación TOPO™, no hay necesidad de realizar acciones como limpieza de PCR, preparación de vectores u otros pasos de manipulación de ADN que consumen mucho tiempo. Solo tiene que añadir su reacción de PCR directamente al vector cargado con la topoisomerasa suministrado, incubar 5 minutos, transformar y obtener clones insertados de forma direccional en hasta un 90 %. Una protuberancia con cuatro bases de los pares del vector con una secuencia de cuatro bases diseñada en el primer directo empleado en la reacción de PCR para ofrecer direccionalidad a la reacción de ligación de la topoisomerasa (figura 2).
- La tecnología de clonación de recombinación Gateway™ sortea las limitaciones de la clonación con restricciones, lo que le permite tener acceso a prácticamente cualquier sistema de expresión en tan solo una hora, con una reacción de recombinación Gateway™ reversible y eficaz al 99 %. La capacidad para mover la misma secuencia de ADN entre distintos vectores sin el uso de enzimas de restricción, ligasa, pasos de subclonación, detección de innumerables colonias o resecuenciación ayudará a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo.
- En el campo de la clonación, la tecnología de clonación TOPO™ y la tecnología de clonación de recombinación Gateway™ han sido unos socios fiables durante más de diez años para miles de científicos. La clonación TOPO™ y la recombinación Gateway™ resultan rápidas, fáciles de usar y eficaces; además, permiten agilizar la clonación y la posterior transferencia de genes entre una amplia variedad de vectores de expresión Gateway.
Especificaciones
TOP10 | |
TOPO Cloning | |
Kit | |
Kit de clonación | |
20 reacciones |
E. coli químicamente competente | |
El kit de clonación pENTR™/D-TOPO™ contiene un vector pENTR/D-TOPO™, dNTP, solución salina, agua estéril, cebadores de secuenciación M13 universales. Almacenar componentes a -20 °C. |
|
Clonación | |
T7 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
pENTR™ Directional TOPO® Cloning Kits
Versión: 250434 Version 29 March 2012
Tamaño : 487.4 kB
Título del producto
Thermo Scientific™ Kit de clonación pENTR™/D-TOPO™ > 20 reacciones
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido