Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas con bobina de BPT L/S™ PharMed™
Utilice estos tubos de bobina para el trabajo con cultivos celulares y de tejidos y aplicaciones farmacéuticas. Los tubos para bombas con bobina de BPT Masterflex™ L/S™ PharMed™ poseen longitudes continuas de tubos para bombas en bobinas prácticas y manejables que son fáciles de transportar.
1115.00€ - 3610.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Tipo de producto | Tubos de bombas |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11745248
|
Masterflex™
95687-15 |
15 |
2525.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11896713
|
Masterflex™
95687-14 |
14 |
2835.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11735228
|
Masterflex™
95687-17 |
17 |
3610.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11735248
|
Masterflex™
95687-18 |
18 |
3230.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11794999
|
Masterflex™
95687-35 |
35 |
2750.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11705009
|
Masterflex™
95687-36 |
36 |
1115.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11806723
|
Masterflex™
95687-16 |
16 |
2945.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11816723
|
Masterflex™
95687-24 |
24 |
2565.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
- Los tubos de la bomba con bobina de color beige opaco requieren menos espacio de almacenamiento que la cantidad equivalente de bobinas de tubos individuales
- Termosellables, soldables y moldeables
- Ideales para soluciones sensibles a la luz
- No tóxicos, no hemolíticos y permeabilidad extremadamente baja
- Resistentes a ácidos, álcalis, agentes oxidantes y aceites vegetales y animales
- Reduzca los desechos, corte solo lo que necesita
- Asegúrese de que siempre dispone de suficientes tubos
Especificaciones
Sí | |
Tubos de bombas |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Masterflex™ Tubos para bombas con bobina de BPT L/S™ PharMed™