Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato, solución de tampón de 0,5 M, pH 7,5 Código de producto.: 15405609
Thermo Scientific Chemicals Fosfato, solución de tampón de 0,5 M, pH 7,5
Código de producto. 15405609
250mL
Click to view available options
Cantidad:
250mL
500mL
Código de producto. 15405609
Marca: Thermo Scientific Chemicals J63349.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7558-80-7
Especificaciones
Concentración Solución de tampón de 0,5 m
Peso molecular 119,976
Cantidad 250mL
Envase Frasco de plástico
Contenido y almacenamiento Temperaturas ambientes
Formulario Líquido
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteX23K525 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/10/2024 Catalog NumberJ63349.AK,J63349.AP
Número de loteP24K517 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/04/2024 Catalog NumberJ63349.AK,J63349.AP
Número de loteM08K515 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/02/2024 Catalog NumberJ63349.AK,J63349.AP
Número de loteU17J506 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/10/2023 Catalog NumberJ63349.AK,J63349.AP
Número de loteU17J507 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/10/2023 Catalog NumberJ63349.AK,J63349.AP
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Fosfato, solución de tampón de 0,5 M, pH 7,5 >