Learn More
Thermo Scientific™ Kit de extracción total de proteínas de la planta Pierce
El kit de extracción de proteínas totales de plantas Thermo Scientific Pierce extrae proteínas de forma eficaz de todo tipo de tejidos vegetales secos y frescos sin nitrógeno líquido ni disolventes orgánicos.
Marca: Thermo Scientific™ A44056
217.97 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
Características del kit de extracción de proteínas totales de planta:
• Eficiente: producciones de proteínas excelentes en menos de 10 minutos con un solo tampón y una columna de centrifugación
• Versátil: tampones de lisis nativos o desnaturalizantes para la extracción de proteínas de hojas, tallos y semillas
• Compatible: los extractos pueden cuantificarse mediante el kit de ensayo de proteínas BCA o el kit de ensayo de proteínas BCA Rapid Gold
El kit de extracción de proteínas totales de planta Pierce está compuesto de tampones optimizados y cartuchos de filtro que permiten una extracción de proteínas eficiente y rápida en menos de 10 minutos. El kit está diseñado para extraer rápidamente proteínas desnaturalizadas o nativas de tejidos vegetales (hojas, semillas, tallo blando, raíces, etc.). Simplemente muela la muestra en el tampón de lisis del cartucho de filtro y centrifugue. Los extractos de proteínas se pueden utilizar para aplicaciones como SDS-PAGE, inmunotransferencia (Western blotting), inmunoprecipitación, purificación de afinidad y ensayos de actividad.
Especificaciones
50 preps | |
|
|
Temperatura ambiente |
Kit de extracción total de proteínas de la planta | |
Western blot | |
Pierce™ |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZL405185 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | A44056 |
ZG389128 | Certificado de análisis | 08/08/2024 | A44056 |
ZA383187 | Certificado de análisis | 21/02/2024 | A44056 |
YI377916 | Certificado de análisis | 05/10/2023 | A44056 |
YF374682 | Certificado de análisis | 29/06/2023 | A44056 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Impulse la proteómica
Desbloquee avances en proteómica y ahorre de manera exclusiva.Promo Code: 25977Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 92%