Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Plus Agarose
Marca:  Thermo Scientific™ 20424
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15625315
  • 3530.00€ / 20 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Proteína A/G: la proteína de fusión recombinante inmovilizada de los dominios de unión de anticuerpos de las proteínas A y G permite la purificación de la IgG policlonal de casi cualquier especie de mamífero
  • Resina de agarosa: el soporte es agarosa granulada al 6 % entrecruzada (CL-6B), la resina más utilizada en métodos de purificación de proteínas por afinidad
  • Inerte y estable: el excelente método de fabricación inmoviliza la proteína A/G mediante enlaces covalentes resistentes a la lixiviación y sin carga, lo que produce una unión no específica y posibilita que se use varias veces sin que afecte al rendimiento
  • Alta capacidad: la variedad Plus de proteína A/G agarosa Pierce tiene una carga densa de proteína A inmovilizada, lo que proporciona una capacidad de unión superior a 50 mg de IgG humana por ml de resina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Agarosa
Anticuerpos de IgG, anticuerpos de Ig
Almacenar en el refrigerador a una temperatura de entre 2 y –8°C.
20 mL
Gránulo de agarosa
Proteína A/G
Purificación de anticuerpos
Proteína A/G, resina de agarosa
Hielo húmedo
Documentos
Manuals
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Plus Agarose > 20 ml