Learn More
Buerkle™ Vasos de precipitados Griffin de plástico con graduaciones azules Código de producto.: 10462888
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Buerkle™ Vasos de precipitados Griffin de plástico con graduaciones azules
Código de producto. 10462888 Tienda Bürkle Productos
5000 mL
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
150 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
3000 mL
5000 mL
Código de producto. 10462888
Marca: Buerkle™ 71225000
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno muy transparente resistente.
  • Para varios usos
  • Conforme a DIN 12331 e ISO 7056
  • Graduación impresa en azul
  • A prueba de rotura
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Color Translúcido
Diámetro exterior (métrico) 203 mm
Capacidad (métrico) 5000 mL
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Varios usos en el laboratorio
Altura (métrico) 247 mm
Incrementos 500 mL
Cantidad 1
Tipo Vaso de precipitados Griffin
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad DIN 12331, ISO 7056
Scale Escala de graduación azul
Título del producto
Buerkle™ Vasos de precipitados Griffin de plástico con graduaciones azules >