Learn More
BD Jeringa excéntrica Luer-Slip Plastipak™™
Se utiliza para venopunciones y aspiración de líquidos. La jeringa con Luer-Slip excéntrico Plastipak™ BD Medical™ permite realizar trabajos que requieren mayor proximidad a la piel.
Marca: BD 300866
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Luer-Slip excéntrica
- Tapón sin látex
- Marcado CE
- Capacidad de 50 ml
- Polipropileno
- Estériles
- Desechables
- Sin aguja
Especificaciones
Con marcado CE, Directiva europea 93/42/CEE (procedimiento de conformidad, anexos V y VII), certificados: No. 95 Q 252156 y No. 252231 Q (referencias 309661 309620 con certificado de NSAI, No. 0050) | |
Transparente | |
Sí | |
Jeringa Luer-Slip concéntrica | |
60 paq. | |
Luer Slip concéntrico | |
Estéril |
Plastic | |
29,4 mm | |
133 mm | |
1 ml | |
50 ml | |
Sí |
Título del producto
BD Jeringa excéntrica Luer-Slip Plastipak™™ > Volumen: 50 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido