Learn More
Polvo negro platino, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11336438
Polvo negro platino, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336438
5 g
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
1 g
5 g
Código de producto. 11336438
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012076.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: S.A. 10m2/g
Platinum black is used in polymer electrolyte fuel cells, microbial fuel cells, and phosphoric acid fuel cell applications. It is also used as a recombination catalyst for hydrogen elimination. It is also used as a building block for sensor elements. It is used as a catalyst and as a gas absorbent. It is also useful for the electrochemical detection of hydrogen peroxide and nitrite in microchannel. It is useful for the anodic oxidation of ammonia in aqueous potassium hydroxide electrolyte.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-06-4
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum black
Color Gris
Aspecto Dark gray
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in aqua regia. Insoluble in water,mineral and organic acids.
Olor Odorless
Formulario Polvo, S.A. 10 m
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteY26K045 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2024 Catalog Number012076.06,012076.03,012076.77
Número de loteN15K031 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/03/2024 Catalog Number012076.06,012076.03,012076.77
Número de loteX26H021 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number012076.06,012076.03,012076.77,012110.14
Número de loteN02I034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number012076.06,012076.03,012076.77,012110.14
Número de loteQ01I003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number012076.06,012076.03,012076.77,012110.14
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polvo negro platino, Thermo Scientific Chemicals >