Learn More
Gasa de platino, malla 45 tejida a partir de alambre de 0,198 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11385939
Gasa de platino, malla 45 tejida a partir de alambre de 0,198 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385939
50 x 50 mm
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Código de producto. 11385939
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041814.FI
Solicitar formato a granel o personalizado
Platinum gauze is used in electronics industry for electrical contacts which might be subjected to high temperatures. It also acts as a catalyst in the production of nitric acid. It plays an essential role in the cracking processes in oil refineries. It can be coated on electrode surface by electroplating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-06-4
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum gauze
Nombre de nota Woven from 0.198mm (0.0078 in.) dia. wire
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 50 x 50 mm
Información de solubilidad Soluble in hot aqua regia.
Porcentaje de pureza 99.9%
Tamaño de malla 45 Mesh
Olor Odorless
Peso ≈1.61g/25x25mm
Formulario ≈1,61g/25x25 mm,tela de alambre
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteY17H023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number041814.FF,041814.FI
Número de loteY03D022 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number041814.FF,041814.FI
Número de loteL03N16 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number041814.FF,041814.FI
Número de loteL17M19 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number041814.FF,041814.FI
Número de loteK07R022 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number041814.FF,041814.FI
RUO – Research Use Only
Título del producto
Gasa de platino, malla 45 tejida a partir de alambre de 0,198 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >