Learn More
Platino, nominalmente 40 % sobre negro de carbón, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11329857
Platino, nominalmente 40 % sobre negro de carbón, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329857
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11329857
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042204.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Platinum black commonly acts as a catalyst in chemical reactions, as a catalytic converter in automobiles and in the petroleum industry as a catalyst. It also vigorously catalyzes the decomposition of hydrogen peroxide into water and oxygen. It is used extensively as a laboratory equipment, electrical contacts, electrodes, platinum resistance thermometers, dentistry equipment, and jewelry. Compounds containing platinum (cisplatin, oxaliplatin and carboplatin) are applied in chemotherapy against certain types of cancer and also applied as pollution control catalysts for gasoline and diesel vehicles and in control of emissions of organics and nitrous oxides from industrial installations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-6-6
Número MDL MFCD00011179
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
Intervalo de porcentaje de ensayo nominally 40% on carbon black
Cantidad 5 g
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteJ12S015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/12/2021 Catalog Number042204.03,042204.06
Número de loteA31R025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number042204.03,042204.06
Número de loteY29E023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number042204.03,042204.06
Número de lote10191837 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number042204.03,042204.06
Número de loteX05B025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number042204.03,042204.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
Platino, nominalmente 40 % sobre negro de carbón, Thermo Scientific Chemicals >