Learn More
Alambre de platino, 0,3 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11354658
Alambre de platino, 0,3 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354658
25 cm
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
100 cm
Código de producto. 11354658
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043014.BU
Solicitar formato a granel o personalizado
Formato:Aprox. 1,5 g/m
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-06-4
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
Aspecto Silvery white wire
Densidad 21.45g/cm3 at 20°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)
Cantidad 25 cm
Olor Odorless
Formulario Alambre, ≈1,5 g/m, 0,477 g/pie
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteU27K049 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/09/2024 Catalog Number043014.BY,043014.BU
Número de loteZ09J002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/01/2024 Catalog Number043014.BY,043014.BU
Número de loteT06J007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/07/2023 Catalog Number043014.BY,043014,043014.BU
Número de loteZ12I041 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/02/2023 Catalog Number043014.BY,043014.BU
Número de loteX04I007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/10/2022 Catalog Number043014.BY,043014.BU
RUO – Research Use Only
Título del producto
Alambre de platino, 0,3 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >