Learn More
Alambre de platino, 0,5 mm de diámetro, 99,997 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Premion™ Código de producto.: 11331518
Alambre de platino, 0,5 mm de diámetro, 99,997 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Código de producto. 11331518
50 cm
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
50 cm
250 cm
Código de producto. 11331518
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010957.BW
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-06-4
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum wire
Nombre de nota 0.5mm (0.02 in.) dia, Premion™
Densidad ≈4.21g/m
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 50 cm
Porcentaje de pureza 99.997%
Olor Odorless
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteU09J056 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Catalog Number010957.BS,010957.CB,010957.BW
Número de loteM12I032 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number010957.BS,010957.CB,010957.BW
Número de loteZ22H006 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number010957.BS,010957.CB,010957.BW
Número de loteQ08F020 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number010957.BS,010957.CB,010957.BW
Número de loteNM50776 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number010957.BS,010957.CB,010957.BW
RUO – Research Use Only
Título del producto
Alambre de platino, 0,5 mm de diámetro, 99,997 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Premion™ >