Learn More
Brannan™ Pocket Dial Test Thermometer with 3 Point Traceable Calibration Certificate
Pocket dial test thermometer with 24 mm diameter dial face with 125 mm spike stem. Complete with calibration.
Marca:  Brannan™ 31/143/0 + 49/503/0
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17823098
  • 202.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • bimetal dial with 125 mm stainless steel probe
  • Supplied with calibration certificate
  • Protective plastic pocket and case with clip
Especificaciones
Especificaciones
0°C, 50°C, 100°C
24 mm dia.
22.1 cm
-10°C
110°C
-10°C to +110°C
±2% of scale
76 mm
ISO 17025 UKAS
To check the temperature
Stainless Steel
-10°C
110°C
De -10 °C a +110 °C
1.0°C
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Brannan™ Pocket Dial Test Thermometer with 3 Point Traceable Calibration Certificate > Brannan™ Pocket dial thermometer, Calibrated; 0°C, 50°C, 100°C