Learn More
Cytiva Bucles de muestras de PEEK
Resistente a los disolventes orgánicos y a los tampones de sal más utilizados en cromatografía de biomoléculas. Los bucles de muestras de PEEK Cytiva Life Sciences™ son un importante accesorio en las aplicaciones de cromatografía.
214.00€ - 252.72€
Especificaciones
Tipo | Bucle de muestras |
---|---|
Material | PEEK |
Tamaño de conexión (métrico) | 1,58 mm |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11360032
|
Cytiva
18-1113-98 |
0,5 mm | 100 μl |
214.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11370032
|
Cytiva
18-1114-01 |
0,75 mm | 1 mL |
252.72€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11390032
|
Cytiva
18-1114-02 |
0,75 mm | 2 mL |
248.40€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10852041
|
Cytiva
18-1140-53 |
1 mm | 5 ml |
225.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11306971
|
Cytiva
18111399 |
0,75 mm | 500 μl |
234.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Las partes húmedas son resistentes a los disolventes orgánicos
- Las partes húmedas son resistentes a los tampones de sal
- Exceptuando el acetato de etilo 100 %, el hexano 100 % y el tetrahidrofurano 100 %
- Polieteretercetona (PEEK)
Especificaciones
Bucle de muestras | |
PEEK | |
1,58 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cytiva Bucles de muestras de PEEK