Learn More
Thermo Scientific™ Cortador de tubos poliméricos
Logre extremos de tubos de polímero sin rebaba, de 90° y planos para aplicaciones de HPLC utilizando el cortador de tubos poliméricos Thermo Scientific™.
Marca: Thermo Scientific™ A-327
54.20 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Logre extremos de tubos de polímero sin rebaba, de 90 ° y planos para aplicaciones de HPLC utilizando el cortador de tubos poliméricos Thermo Scientific™. Es compatible con tubos poliméricos rígidos e incluye orificios de guía para tubos de 1/16 y 1/8
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Cortador de tubos | |
Extremo de 90° sin rebaba | |
1 unidad | |
Tubos de conducción |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
1Hours
2Minutes
35Seconds
23 -
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
Days
59Hours
21Minutes
24Seconds
36New Offer Ahorre hasta un 70% -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
28Hours
21Minutes
24Seconds
36
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.