Learn More
BRAND™ Criotubo de polipropileno
Fabricados con polipropileno. Los tubos criogénicos con tapones de rosca externos BRAND™ incluyen una gran zona de rotulación esmerilada e insertos de tapón de color para ofrecer una identificación de muestras sencilla. Graduados, fondo en forma de U con un diámetro exterior de 12,5 mm. Estériles y sin ARNasa, ADNasa, ADN ni endotoxinas. Estabilidad de temperatura a - 196 °C y esterilizables en autoclave a 121 °C (2 bar).
Marca: BRAND™ 114832
335.09 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fabricados con polipropileno
- Graduados
- Diámetro exterior: 12,5mm
- Fondo en U
- Gran área de escritura esmerilada e insertos de tapón de color para facilitar la identificación de muestras.
- Estables hasta los – 196 °C.
- Esterilizados con radiación γ (SAL 10-6) y esterilizable en autoclave a 121 °C (2 bar).
- DIN EN 285, con marcado CE de acuerdo con la directiva IVD 98/79 CE.
- Los tubos criogénicos son estériles y no contienen ARNasa, ADNasa, ADN o endotoxinas.
Especificaciones
DIN EN 285 | |
Tubo criogénico | |
2,0 ml | |
Polipropileno | |
Hasta 1,8 ml | |
Sí | |
Polipropileno | |
49 mm |
12,5 mm | |
Esterilizable en autoclave | |
Fondo en U de autoestable | |
Externo | |
Tapón de rosca | |
Estéril | |
Sí | |
Tapón de rosca |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron