Learn More
Eppendorf™ Tubos de PCR de polipropileno
GREENER_CHOICE
Garantice la eficiencia y la transferencia de calor homogénea con estos tubos de polipropileno de paredes finas. Los tubos de PCR de polipropileno Eppendorf™ son fáciles de abrir, aunque proporcionan un cierre hermético para evitar la evaporación en PCR.
Marca:  Eppendorf™ 0030124901
175.75 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24367" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15983982
  • 183.00€ / paquete de 120
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Garantice la eficiencia y la transferencia de calor homogénea con estos tubos de polipropileno de paredes finas. Los tubos de PCR de polipropileno Eppendorf™ son fáciles de abrir, aunque proporcionan un cierre hermético para evitar la evaporación en PCR.
Tiras de tubos para PCR rápidas Eppendorf, 0,1 ml, sin tapas, limpieza de PCR, 120 unidades (10 × 12 unidades) - Ideales para usar con cicladores rápidos como el Mastercycler X50s y enzimas rápidas - 8 tubos de reacción en formato de tira - Ideales para volúmenes de muestra pequeños - Se adaptan fácilmente para automatización - Sellables mediante tapas de tiras planas o abovedadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
0.1 mL
PCR Clean (Non-sterile)
Autoclavable
Fast PCR Tube Strips
No estéril
No se incluye
No
Consumibles para PCR
Videos
  • Eppendorf - Consumables
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 6:58
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 6:58
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf - Consumables
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Eppendorf™ Tubos de PCR de polipropileno > Format: Fast PCR Tube Strips, Sterility: PCR Clean (Non-sterile), Volume: 0.1 mL, Closure Type: Without Lid