Learn More
Kartell™ Tarro para pipeta de polipropileno Plastilab™
Tarro resistente y versátil para almacenar pipetas.
Marca: Kartell™ 0059200
27.38 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Versatile rugged jar for storing pipettes.
- El polipropileno proporciona un efecto de amortiguación para las pipetas
- La cubierta de ajuste protege durante el transporte
- La base soldada con brida proporciona estabilidad
- Se pueden cortar para adaptarse a pipetas de longitud más corta
- Puede ser inclinado de lado para el drenaje
- Tarro esterilizable en autoclave con vapor a 120 °C
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | |
Polipropileno | |
Tarro para pipeta | |
Almacenamiento de pipetas |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 12
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
16Hours
20Minutes
30Seconds
23New Offer Ahorre hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
33Hours
20Minutes
30Seconds
23 -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
3Hours
20Minutes
30Seconds
23
Título del producto
Kartell™ Tarro para pipeta de polipropileno Plastilab™ > Tarro para pipeta
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido