Learn More
Eppendorf™ Placas de PCR twin.tec™
GREENER_CHOICE
Utilice estas placas para procesos de automatización y de alto rendimiento, así como para PCR cuantitativa en tiempo real. Las placas de PCR Eppendorf™ twin.tec™ combinan pocillos de polipropileno de paredes extremadamente delgadas para una transferencia de calor óptima y con un bastidor de policarbonato extremadamente sólido para ofrecer rigidez y resistencia al torque.
Marca:  Eppendorf™ 0030128575
150.99 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10690744
  • 159.64€ / paquete de 25
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Utilice estas placas para procesos de automatización y de alto rendimiento, así como para PCR cuantitativa en tiempo real.Las placas de PCR Eppendorf™ twin.tec™ combinan pocillos de polipropileno de paredes extremadamente delgadas para una transferencia de calor óptima y con un bastidor de policarbonato extremadamente sólido para ofrecer rigidez y resistencia al torque.
  • Bordes elevados de los pocillos para un sellado eficaz y menor riesgo de contaminación cruzada
  • Bastidor de policarbonato excepcionalmente sólido y resistente al par
  • Tolerancia entre pocillos mejorada
  • Esquina recortada y referencia alfanumérica de cuadricula
  • Se certifica que carece de inhibidores detectables de ADN humano, ADNasa, ARNasa y PCR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Mínimo
Transparente
Microplaca de PCR
Semi
Estéril
V
Ideal para PCR cuantitativa en tiempo real y se adapta a la mayoría de los cicladores térmicos
Sí
25 paq.
Eppendorf™
PCR en tiempo real
Policarbonato
150 μl
Sí
25/paq.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
  • Multiple Manufacturers
    Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorio
    Promo Code25721
    Expires2025-05-01
    New Offer
    Ahorrar ahora
  • Multiple Manufacturers
    Domine la manipulación de líquidos con facilidad.
    Promo Code: 24122
    Expires2025-04-13
Título del producto
Eppendorf™ Placas de PCR twin.tec™ > Transparente; semifaldiado