Learn More
Nitritex™ Alfombrilla adhesiva de poliuretano
BIOPHARMA
Mantenga a raya la suciedad, el polvo y las bacterias en entornos de laboratorio controlados con la alfombrilla adhesiva de poliuretano Nitritex™.
Marca:  Nitritex™ STB2645
119.15 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15238318
  • 189.00€ / paquete de 4
Fecha estimada de envío: 28-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Alfombrillas para su uso en entornos de laboratorio controlados
  • Rectangulares
  • Poliuretano
  • Blanca o azul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ISO 9001:2015.
26 x 45 pulg
Azul
Poliuretano
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote230316 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha07/03/2025 Catalog NumberSTB2645
Número de lote230472 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha21/08/2024 Catalog NumberSTB2645
Número de lote230102 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha09/07/2024 Catalog NumberSTB2645
Número de lote21-1025 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha31/08/2023 Catalog NumberSTB2645
Número de lote230590 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/05/2024 Catalog NumberSTB2645
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Nitritex™ Alfombrilla adhesiva de poliuretano > Tamaño: 66 x 114,3 cm (26 x 45 pulg.), azul