Learn More
Solución de bromato potásico, 0,033 M, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™ Código de producto.: 12940864
compliance-icons
Solución de bromato potásico, 0,033 M, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12940864
1000 mL
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Código de producto. 12940864
Marca: Fisher Chemical VL 026 1000
Edge
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium bromate solution
CAS 7758-01-2
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1000 mL
Fórmula molecular BrKO3
Concentración 0.033 M
Clave InChI OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Nombre IUPAC potasio; bromato
Peso molecular (g/mol) 167.00
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
Grado Farmacopea Europea farmacopea Referencia
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1094028 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/03/2025 Catalog NumberVL 026 1000
Número de lote1080212 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/03/2025 Catalog NumberVL 026 1000
Número de lote1066955 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/03/2025 Catalog NumberVL 026 1000
Número de lote1039037 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/03/2025 Catalog NumberVL 026 1000
Número de lote1052140 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/03/2025 Catalog NumberVL 026 1000
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium bromate 0.033M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3004200
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Título del producto
Solución de bromato potásico, 0,033 M, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™ >