Learn More
Cloruro de potasio, puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la FCC y las farmacopeas británica, europea y de EE. UU., E508, 99 al 100,5 % (AT), ≤0,0001 % de Al, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15661170
Cloruro de potasio, puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la FCC y las farmacopeas británica, europea y de EE. UU., E508, 99 al 100,5 % (AT), ≤0,0001 % de Al, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15661170 Tienda Honeywell Fluka Productos
6 x 1 kg
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
This item is not returnable. View return policy
Código de producto. 15661170
Marca: Honeywell-Fluka 126366X1KG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E508, 99-100.5% (AT), ≤0.0001% Al
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7447-40-7
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Potassium Chloride
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Cantidad 6 x 1 kg
Fórmula lineal KCl
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC cloruro potásico
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.55g/mol
Porcentaje de pureza 99 to 100.5% (AT)
Grado puriss.
Envase Frasco de plástico
Densidad 1.98g/mL at 25°C
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cloruro de potasio, puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la FCC y las farmacopeas británica, europea y de EE. UU., E508, 99 al 100,5 % (AT), ≤0,0001 % de Al, Honeywell Fluka™ >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.