Learn More
Cloruro de potasio, puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la FCC y las farmacopeas británica, europea y de EE. UU., E508, 99 al 100,5 % (AT), ≤0,0001 % de Al, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15621170
Cloruro de potasio, puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la FCC y las farmacopeas británica, europea y de EE. UU., E508, 99 al 100,5 % (AT), ≤0,0001 % de Al, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15621170 Tienda Honeywell Fluka Productos
25 kg
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Código de producto. 15621170
Marca: Honeywell-Fluka 1263625KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E508, 99-100.5% (AT), ≤0.0001% Al
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-40-7
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1,413°C
Nombre del producto químico o material Potassium chloride
Punto de fusión 770°C (literature)
Nombre de nota Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E508, 99-100.5% (AT), ≤0.0001% Al
% máx. CAS ≤100.0000%
Cantidad 25 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99 to 100.5%
Fórmula lineal KCl
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC cloruro potásico
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.55
Porcentaje de pureza 99 to 100.5% (AT)
Grado puriss.
Envase Bolsa de papel/poli
Densidad 1.98 g/mL at 25 °C(lit.)
Título del producto
Cloruro de potasio, puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la FCC y las farmacopeas británica, europea y de EE. UU., E508, 99 al 100,5 % (AT), ≤0,0001 % de Al, Honeywell Fluka™ >