Learn More
Potassium Chloride, puriss. p.a., Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15663320
Potassium Chloride, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Código de producto. 15663320 Tienda Honeywell Fluka Productos
4 x 5 kg
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Código de producto. 15663320
Marca: Honeywell-Fluka 312484X5KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.5-100.5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-40-7
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Chloride
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Cantidad 4 x 5 kg
Fórmula lineal KCl
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC potasio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.55
Porcentaje de pureza 99.5 to 100.5%
Grado Puriss. P.a.
Densidad 1.98g/mL at 25°C
Título del producto
Potassium Chloride, puriss. p.a., Honeywell Fluka™ >