Learn More
- Home
- Products
- Productos químicos
- Sales y sustancias inorgánicas
- Sales inorgánicas
- Sales metálicas de álcali
- Potassium phosphate monobasic, puriss. p.a., ACS Reagent, Honeywell Fluka™
¡Artículo favorito para tenerlo controlado!
¡Guardado!
Ir a Mis listas
Ha alcanzado el límite de 350 artículos favoritos.
Gestione sus favoritos.
Potassium phosphate monobasic, puriss. p.a., ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15605940 Tienda Honeywell Fluka Productos1 kg
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15605940
Marca: Honeywell-Fluka 602201KG
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
CAS | 7778-77-0 |
Fórmula molecular | H2KO4P |
Peso molecular (g/mol) | 136.08 |
Número MDL | MFCD00011401 MFCD00147253 |
Clave InChI | GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphateMostrar másMostrar menos |
PubChem CID | 516951 |
ChEBI | CHEBI:63036 |
Nombre IUPAC | potasio;fosfato de dihidrógeno |
SMILES | [K+].OP(O)([O-])=O |
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium phosphate monobasic |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula lineal | KH2PO4 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.09g/mol |
Porcentaje de pureza | 99.5 to 100.5% |
Grado | ACS/Puriss. p.a. |
Densidad | 2.338g/mL at 25°C |
Sugerencias de productos
Puede que esté interesado en estas alternativas
-
Código de producto. 10479180
-
Código de producto. 10793611
-
Código de producto. 12685087
-
Código de producto. 15615940
-
Código de producto. 15625940
-
Código de producto. 15635940
-
Código de producto. 15647990
-
Código de producto. 11327337
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Extravagancia química
Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.Promo Code: 25908Expires: 2025-03-31
Título del producto
Potassium phosphate monobasic, puriss. p.a., ACS Reagent, Honeywell Fluka™ >