Learn More
- Home
- Products
- Productos químicos
- Sales y sustancias inorgánicas
- Sales inorgánicas
- Sales metálicas de álcali
- Potassium phosphate monobasic, puriss. p.a., ACS Reagent, Honeywell Fluka™
¡Artículo favorito para tenerlo controlado!
¡Guardado!
Ir a Mis listas
Ha alcanzado el límite de 350 artículos favoritos.
Gestione sus favoritos.
Potassium phosphate monobasic, puriss. p.a., ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15635940 Tienda Honeywell Fluka Productos5 kg
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15635940
Marca: Honeywell-Fluka 602205KG
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
CAS | 7778-77-0 |
Fórmula molecular | H2KO4P |
Peso molecular (g/mol) | 136.08 |
Número MDL | MFCD00011401 MFCD00147253 |
Clave InChI | GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphateMostrar másMostrar menos |
PubChem CID | 516951 |
ChEBI | CHEBI:63036 |
Nombre IUPAC | potasio;fosfato de dihidrógeno |
SMILES | [K+].OP(O)([O-])=O |
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium phosphate monobasic |
Cantidad | 5 kg |
Fórmula lineal | KH2PO4 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.09g/mol |
Porcentaje de pureza | 99.5 to 100.5% |
Grado | ACS/Puriss. p.a. |
Densidad | 2.338g/mL at 25°C |
Sugerencias de productos
Puede que esté interesado en estas alternativas
-
Ahorro de 87.21€Código de producto. 10409380
-
Código de producto. 15605940
-
Código de producto. 15615940
-
Código de producto. 12665087
-
Código de producto. 15697990
Los clientes que vieron este artículo también vieron This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
Viewing 1-4 of
-
Catalog No. 10112640
48,15 € / 1 Kg -
Catalog No. 10092740
28,13 € / 1 Kg -
Catalog No. 10401841
28,04 € / 500 ml -
Catalog No. 10695862
30,95 € / 100 g -
Catalog No. 11301739
57,92 € / 100 g -
Catalog No. 11472178
28,37 € / 500 g -
Catalog No. 10703811
205,00 € / 500 g -
Catalog No. 10793611
134,00 € / 1 Kg -
Catalog No. 10117113
35,95 € / 100 g
Título del producto
Potassium phosphate monobasic, puriss. p.a., ACS Reagent, Honeywell Fluka™ >