Learn More
Potassium phosphate monobasic, TraceSELECT™, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15685930
Potassium phosphate monobasic, TraceSELECT™, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15685930 Tienda Honeywell Fluka Productos
100 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Código de producto. 15685930
Marca: Honeywell-Fluka 60216100G
Solicitar formato a granel o personalizado
TraceSELECT™, for trace analysis,≥99.995% (metals basis)
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
  • ácidos, bases y sales ultrapuros para los procesos de fundición y digestión húmeda en los análisis ambientales, de agua y de alimentos
  • La preparación de muestras para el análisis de trazas requiere reactivos de una pureza máxima. Nuestros productos TraceSELECT Ultra para el análisis de ultratrazas a niveles de ppb e, incluso, ppt se producen mediante destilación por subebullición
  • Los ácidos, bases y sales de la serie TraceSELECT se han desarrollado para la preparación y el análisis de muestras en el nivel ppb de trazas (μg/kg)
  • envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
  • los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-77-0
Fórmula molecular H2KO4P
Peso molecular (g/mol) 136.08
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
Nombre IUPAC potasio;fosfato de dihidrógeno
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium phosphate monobasic
Cantidad 100 g
Fórmula lineal KH2PO4
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.09g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.99% (metals basis)
Grado TraceSELECT™
Densidad 2.338g/mL at 25°C
Título del producto
Potassium phosphate monobasic, TraceSELECT™, Honeywell Fluka™ >