Learn More
Potassium phosphate monobasic, TraceSELECT™, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
25 g
100 g
Description
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
- ácidos, bases y sales ultrapuros para los procesos de fundición y digestión húmeda en los análisis ambientales, de agua y de alimentos
- La preparación de muestras para el análisis de trazas requiere reactivos de una pureza máxima. Nuestros productos TraceSELECT Ultra para el análisis de ultratrazas a niveles de ppb e, incluso, ppt se producen mediante destilación por subebullición
- Los ácidos, bases y sales de la serie TraceSELECT se han desarrollado para la preparación y el análisis de muestras en el nivel ppb de trazas (μg/kg)
- envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
- los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
Spécification
Spécification
Nombre del producto químico o material | Potassium phosphate monobasic |
Cantidad | 25 g |
Fórmula lineal | KH2PO4 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.09g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99.99% (metals basis) |
Grado | TraceSELECT™ |
Densidad | 2.338g/mL at 25°C |
Suggestions de produits
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Potassium phosphate monobasic, TraceSELECT™, Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu