Learn More
Tartrato de sodio potásico tetrahidrato, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
33.20€ - 243.00€
CAS | 6381-59-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H4KNaO6·4H2O |
Peso molecular (g/mol) | 282.22 |
Clave InChI | VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j |
PubChem CID | 2724148 |
Nombre IUPAC | potasio;sodio;2,3-dihidroxibutanodioato;tetrahidrato |
SMILES | C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12675067
|
Thermo Scientific Acros
447221000 |
100 g |
33.20€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12685067
|
Thermo Scientific Acros
447225000 |
500 g |
65.70€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12643600
|
Thermo Scientific Acros
447220025 |
2.5 kg |
243.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
6381-59-5 | |
282.22 | |
potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j | |
potasio;sodio;2,3-dihidroxibutanodioato;tetrahidrato |
C4H4KNaO6·4H2O | |
VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L | |
2724148 | |
C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+] |
Especificaciones
Potassium sodium tartrate tetrahydrate | |
6381-59-5 | |
KO2CCH(OH)CH(OH)CO2Na·4H2O | |
potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j | |
VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L | |
potasio;sodio;2,3-dihidroxibutanodioato;tetrahidrato | |
2724148 | |
Reactivo ACS |
70.0°C to 80.0°C | |
C4H4KNaO6·4H2O | |
15,779 | |
Solubility in water: 630g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol | |
C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+] | |
282.22 | |
282.22 | |
Frasco de plástico |
RUO - Para uso exclusivo en investigación