Learn More
Tartrato de sodio potásico tetrahidrato, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 12685067
Tartrato de sodio potásico tetrahidrato, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12685067
500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Código de producto. 12685067
Marca: Thermo Scientific Acros 447225000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6381-59-5
Fórmula molecular C4H4KNaO6·4H2O
Peso molecular (g/mol) 282.22
Clave InChI VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7jMostrar másMostrar menos
PubChem CID 2724148
Nombre IUPAC potasio;sodio;2,3-dihidroxibutanodioato;tetrahidrato
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium sodium tartrate tetrahydrate
Punto de fusión De 70,0 °C a 80,0 °C
Cantidad 500 g
Fórmula lineal KO2CCH(OH)CH(OH)CO2Na·4H2O
Índice Merck 15,779
Información de solubilidad Solubility in water: 630g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.22
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0465170 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/08/2024 Catalog Number447221000,447225000,447220025
Número de loteA0454836 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number447221000,447225000,447220025
Número de loteA0449446 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/01/2023 Catalog Number447221000,447225000,447220025
Número de loteA0449447 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/01/2023 Catalog Number447221000,447225000,447220025
Número de loteA0392365 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number447221000,447225000,447220025
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Tartrato de sodio potásico tetrahidrato, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals >