Learn More
Potasio, sólido, 99% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15412467
Potasio, sólido, 99% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15412467
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15412467
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045842.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Potassium combines under pressure with silver metal to form 2 new compounds: K2Ag and K3Ag. This chemical is important in neuron (brain and nerve) function, and in influencing osmotic balance between cells and the interstitial fluid, with their distribution mediated in all animals (but not in all plants) by the so-called Na+/K+-ATPase pump. It is also used to prevent muscle contraction and the sending of all nerve impulses in animals through action potentials. Potassium ion is a nutrient necessary for human life and health. It is used as reducing agent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-09-7
Fórmula molecular K
Peso molecular (g/mol) 39.10
Número MDL MFCD00133776
Clave InChI ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atomMostrar másMostrar menos
PubChem CID 5462222
ChEBI CHEBI:26216
Nombre IUPAC potasio
SMILES [K]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2257
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Porcentaje de pureza 99.95%
Olor Odorless
Envase Ampollas selladas
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteM17K003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/01/2024 Catalog Number045842.06,045842.03
Número de loteR02I024 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/12/2023 Catalog Number045842.06,045842.03
Número de loteN21J020 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/12/2023 Catalog Number045842.03
Número de loteX31I012 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/11/2022 Catalog Number045842.06,045842.03
Número de loteU17I033 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/10/2022 Catalog Number045841.36,045842.03,045841.22
RUO – Research Use Only
Título del producto
Potasio, sólido, 99% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >