Learn More
Terc-butóxido de potasio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11414020
Terc-butóxido de potasio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414020
500 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
500 g
1000 g
Código de producto. 11414020
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13947.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El terc-butóxido de potasio se utiliza como una base fuerte no nucleofílica en química orgánica. Desempeña un papel activo en las reacciones de deshidrohalogenación. También es útil para una amidación de ésteres más ecológica. Sirve como intermedio en reacciones de Mizoroki-Heck. Además, se utiliza como iniciador en la polimerización aniónica de oxiranos sustituidos por carbazolilo. Cataliza la reacción de los hidrosilanos y los compuestos heterocíclicos para obtener derivados del sililo con evolución de hidrógeno.
Solubilidad
Soluble en hexano, tolueno, éter dietílico y terahidrofurano.
Notas
Sensible al aire y la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agua, ácidos, agentes reductores, oxígeno, alcoholes, disolventes clorados, halógenos y cetonas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 865-47-4
Fórmula molecular C4H9KO
Peso molecular (g/mol) 112.213
Número MDL MFCD00012162
Clave InChI LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buokMostrar másMostrar menos
PubChem CID 23665647
Nombre IUPAC potasio;2-metilpropan-2-olato
SMILES CC(C)(C)[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium tert-butoxide
Punto de fusión ∼255°C (decomposition)
Fórmula lineal (CH3)3COK
Cantidad 500 g
Número UN UN3206
Beilstein 3556712
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in hexane,toluene,diethyl ether and terahydrofuran.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.22
Porcentaje de pureza 97%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0463889 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/01/2025 Catalog NumberA13947.30,A13947.0B,A13947.22,A13947.14,A13947.36
Número de lote10251593 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberA13947.30,A13947.0B,A13947.22,A13947.14,A13947.36
Número de loteA0458500 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/02/2024 Catalog NumberA13947.30,A13947.0B,A13947.22,A13947.14,A13947.36
Número de loteZ22J028 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/01/2024 Catalog NumberA13947.30,A13947.0B,A13947.22,A13947.14,A13947.36
Número de lote10227786 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2023 Catalog NumberA13947.30,A13947.0B,A13947.22,A13947.14,A13947.36
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium tert-butoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H252-Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede inflamarse.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium tert-butoxide
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Terc-butóxido de potasio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >