Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Dispensador blanco de limpiador de manos de espuma de lujo
Dispensador de toallas secamanos en rollo de 25 cm blanco, de alta capacidad, para Toallas Secamanos en Rollo Scott™
Marca:  Kimberly-Clark Professional™ 6982
11.44 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12638355
  • 29.25€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Dispensa toallas en rollo sin tocar el dispensador, lo que evita la contaminación y la propagación de gérmenes
  • Unidad de alta capacidad
  • Diseño moderno y compacto con un acabado blanco satinado fácil de limpiar sin uniones donde se acumule polvo ni suciedad
  • Producto compatible con las Toallas Secamanos en Rollo Scott™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Dispensador de limpiador de manos
19 × 8,5 × 6,5 cm (L × An × Al)
8.5 cm
8,5 cm
6,5 cm
Plástico
1
6.8 oz.
Ideal para su uso en baños donde la higiene es esencial y tienen menos espacio en la pared.
Blanco
3.3 in.
2.6 in.
7.5 in.
Cleanser Cassette
Wall Mount
Top Loading
200 ml
1 unidad
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Kimberly-Clark Professional™ Dispensador blanco de limpiador de manos de espuma de lujo > Dimensiones: 19 x 8,5 x 6,5 cm (L x An x Al)