Learn More
Eppendorf™ Tubos para proteína LoBind™
Engineered to minimize sample binding and elevate recovery, Eppendorf™ Protein LoBind™ Tubes safeguard your valuable proteins during processing. With cutting-edge LoBind technology, ensure optimal yields for your Western blotting, mass spectrometry, and protein purification applications.
Marca: Eppendorf™ 0030122356
101.99 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
- El material Eppendorf LoBind garantiza una recuperación de muestras optimizada para mejorar los resultados obtenidos en los ensayos
- Sin revestimiento de superficie (p. ej., silicona) para minimizar el riesgo de interferencia con la muestra
- Grado de pureza y limpieza de PCR certificado por lotes: sin ADN humano, ADNasa, ARNasa ni inhibidores de PCR
- Disponible como tubo, microplaca y placa de pocillos profundos para facilitar el escalado
- Tapa con sellado de precisión para minimizar la evaporación
Especificaciones
PCR Clean | |
Gris | |
5 ml | |
Centrífuga, mezclador y congelador | |
No estéril | |
Cilíndrico | |
Cónicos | |
De -86 °C a 100 °C | |
Sí | |
25 000 x g |
Polietileno de alta densidad (HDPE) | |
Incolora | |
Polipropileno | |
200 tubos (2 bolsas de 100 tubos) | |
Not Autoclavable | |
PCR Clean | |
Tapón de rosca | |
17 mm | |
Microcentrifuge Tube (PCR Clean, Protein LoBind) | |
PCR Clean (Non-sterile) |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora