Learn More
Wheaton™ PTFE/Silicone Septa
Marca:  Wheaton™ W240583A
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11724239
  • 135.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
13 mm
Esterilizable en autoclave
Septos
PTFE, Silicona
100/Paq.
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Wheaton™ PTFE/Silicone Septa > Diámetro exterior: 13mm