Learn More
Lenz Laborglasintrumente Picnómetros según Gay Lussac, ajustados con termómetro
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05640013
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Picnómetros de Gay Lussac según la DIN ISO 3507
- Capilar lateral estándar, ajustado
- Con tapón de junta cónica NS 7/16
- Termómetro con junta NS 10/19
- Con escala de vidrio mate (intervalo de medición: de 5 a 35 °C, unidad: 0,2 °C, contenido: alcohol)
- Ajustados a In (con certificado individual)
- Exactitud: 0,001 cm³
- Material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
10 mL | |
Vidrio de borosilicato 3.3 |
Título del producto
Lenz Laborglasintrumente Picnómetros según Gay Lussac, ajustados con termómetro > 10 mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido