Learn More
Tubo para cultivo de fondo redondo de vidrio de borosilicato Pyrex™ con tapón de rosca
Ideales para tareas de cultivo con tapones de rosca de PBT y disco de caucho con revestimiento de PTFE. Los tubos de cultivo Pyrex™ se suministran en una amplia gama de tamaños para satisfacer sus necesidades.
Marca: Pyrex 1636/30MP
372.11 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Ideales para tareas de cultivo con tapones de rosca de PBT y disco de caucho con revestimiento de PTFE. Los tubos de cultivo Pyrex™ se suministran en una amplia gama de tamaños para satisfacer sus necesidades.
- Ideal para tareas de cultivo
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
- La alta resistencia al ataque del agua reduce la lixiviación de contaminantes que pueden causar cambios de pH
- Tapones de rosca fenólicos con disco de caucho con revestimiento de PTFE inerte
- El tapón puede resistir ciclos de esterilización con vapor y calor seco repetidos (121° C durante dos horas)
Especificaciones
Fenólico | |
160 mm | |
Ideal para tareas de cultivo | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Estéril | |
16 mm | |
Tubo de cultivo |
19 mL | |
Vidrio de borosilicato | |
Tapón de rosca | |
15 mm | |
Esterilizable en autoclave | |
Tapón de rosca |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
28Hours
6Minutes
26Seconds
13