Learn More
Thermo Scientific™ Kits de extracción de métodos QuEChERS Original 2003
Utilice los kits de extracción de métodos Thermo Scientific™ QuEChERS Original 2003 para analizar frutas y verduras en busca de pesticidas, residuos de medicamentos veterinarios y toxinas.
Marca: Thermo Scientific™ S1-10-ORIG-POT
129.79 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "24127" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice los kits de extracción Thermo Scientific™ QuEChERS para preparar matrices de muestras complejas, como frutas y verduras, para el análisis de LC-MS o GC-MS en busca de residuos de pesticidas, residuos de medicamentos veterinarios y toxinas utilizando el método Original 2003. Nuestros kits QuEChERS (rápidos, sencillos, baratos, eficaces, resistentes y seguros) contienen sales preenvasadas y pesadas, absorbentes y tampones diseñados para agilizar el flujo de trabajo, ofrecer excelentes recuperaciones para una amplia variedad de analitos, minimizar las posibilidades de error, ahorrar tiempo y dinero y ofrecer resultados reproducibles de alta calidad.
Los kits de extracción de métodos Thermo Scientific™ QuEChERS Original 2003 hacen que la preparación de muestras sea directa y eficaz. Con nuestros kits QuEChERS, puede realizar extracciones y analizar con confianza muestras de frutas y verduras para detectar residuos de pesticidas y otros contaminantes.
Hay disponibles tres tipos de kits de extracción diferentes para admitir el método QuEChERS Original 2003.
- Sales de extracción en bolsas, sin tubos: para muestras de 10 g o 15 g
- Sales de extracción en bolsas con tubos de 50 mL: para muestras de 10 g o 15 g
- Sales de extracción en bolsas con tubos de 50 mL y homogeneizadores de cerámica: para muestras de 10 g o 15 g
¿Cuál es el objetivo de los productos químicos utilizados en el método Original 2003?
- Acetonitrilo: se utiliza para realizar una extracción monofásica en una muestra.
- MgSO4 anhidro: induce la separación de fase entre el contenido de agua en la muestra y la capa de acetonitrilo durante el paso de partición líquido-líquido; elimina el agua restante de la muestra durante el paso de extracción en fase sólida dispersiva (dSPE).
- NaCl: induce la separación de fase entre el contenido de agua en la muestra y la capa de acetonitrilo durante el paso de partición líquido-líquido; elimina el agua residual de la muestra; reduce la interferencia polar y mejora la extracción.
- PSA: amina secundaria primaria, utilizada para eliminar componentes de matriz polar, coextractivos cítricos y ácidos grasos libres de la muestra durante el paso de extracción en fase sólida dispersiva (dSPE).
Especificaciones
Kit de extracción QuEChERS Original para 10 g de muestra; 4 g de MgSO4, 1 g de NaCl en bolsas; 50/paq. | |
Sales en bolsas | |
4 g de MgSO4, 1 g de NaCl | |
All |
Kit de extracción QuEChERS | |
Preparación de muestras QuEChERS para el método Original 2003 | |
Muestra de 10 g |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
Days
58Hours
12Minutes
37Seconds
10New Offer Ahorre hasta un 70%