Learn More
Contec™ Bastidores de recambio de fregona QuickConnect™
Incorpora un botón de conexión rápida para un acoplamiento sencillo a los mangos Contec™ QuickConnect™ de todos los tamaños y estilos. Los bastidores de recambio de fregona Contec™ QuickConnect™ están diseñados específicamente para usarse con la gama de sistemas de fregona Contec™.
Marca: Contec™ 2652SS
122.09 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Descripción
- Ofrece la máxima flexibilidad de limpieza en entornos críticos.
- Bastidores intercambiables para sistemas de fregona Contec
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Mop Head Frame | |
11,5 in | |
29 cm | |
Reutilizables | |
Instalaciones de fabricación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, u otros entornos críticos o controlados similares. | |
Acero inoxidable |
Blanco | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Recambios de fregona VertiKlean MAX medianos y grandes | |
No |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
40923Z2 | Certificado de calidad | 28/01/2025 | 2652SS |
40619X1 | Certificado de calidad | 04/12/2024 | 2652SS |
30516Z2 | Certificado de calidad | 05/04/2024 | 2652SS |
30516Z4 | Certificado de calidad | 13/12/2023 | 2652SS |
30608Z2 | Certificado de calidad | 19/09/2023 | 2652SS |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
New Offer Ahorre hasta un 92%