Learn More
Gilson™ R4 Cabezal de bomba de flujo medio para bomba peristáltica Gilson™
Marca: Gilson™ F117606
Descripción
Añada canales a su MINIPULS™ 3 o Evolution y permita una mayor flexibilidad en su laboratorio.
Cabezales de bomba MINIPULS 3
Elija entre estos cabezales de bomba MINIPULS 3:
- R1: cabezal de bomba monocanal
- R4: cabeza de bomba de cuatro canales
- R8: cabezal de bomba de ocho canales
- R2: cabezal de bomba de dos canales
- R2HF: cabezal de bomba de flujo alto de dos canales
- R4HF: cabezal de bomba de flujo alto de cuatro canales
Cabezal de la bomba MINIPULS Evolution
Elija entre estos cabezales de bomba MINIPULS Evolution:
- MF1: cabezal de bomba con un cartucho
- MF4: cabezal de bomba con cuatro cartuchos
- HF2: cabezal de bomba con dos cartuchos de flujo alto
Especificaciones
De 0,3μ L/min. a 30 mL/min. | |
4 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%