Learn More
R&D Systems™ Reagent Additive 1
Heat-inactivated Normal Goat Serum, Diluted
Marca: R&D Systems™ DY005
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
1 vial (21mL) of diluted, heat-inactivated normal goat serum. Add 250μL of Reagent Additive 1 per 10mL of 1X detection antibody or reagent diluent.
Especificaciones
ELISA | |
21 mL | |
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 10
Título del producto
R&D Systems™ Reagent Additive 1 > 21mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido