Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Homeobox protein OTX2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Homeobox protein OTX2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001257452.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5015 |
Nombre | Homeobox protein OTX2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16053440
|
enQuireBio™
QP6458-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16093440
|
enQuireBio™
QP6458-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16043440
|
enQuireBio™
QP6458-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16073440
|
enQuireBio™
QP6458-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16083440
|
enQuireBio™
QP6458-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16063440
|
enQuireBio™
QP6458-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001257452.1 | |
Homeobox protein OTX2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5015 | |
Research Use Only | |
OTX2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MMSYLKQPPY AVNGLSLTTS GMDLLHPSVG YPGPWASCPA ATPRKQRRER TTFTRAQLDV LEALFAKTRY PDIFMREEVA LKINLPESRV QVWFKNRRAK CRQQQQQQQN GGQNKVRPAK KKTSPAREVS SESGTSGQFT PPSSTSVPTI ASSSAPVSIW SPASISPLSD PLSTSSSCMQ RSYPMTYTQA SGYSQGYAGS TSYFGGMDCG SYLTPMHHQL PGPGATLSPM GTNAVTSHLN QSPASLSTQG YGASSLGFNS TTDCLDYKDQ TASWKLNFNA DCLDYKDQTS SWKFQVL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |