Learn More
Fisherbrand™ Centrifuge GT4 Expert Cell Culture Package
Waste no time finding the right part numbers for your application! The Fisherbrand™ Centrifuge GT4 Expert Package is an application driven centrifuge package to insure convenient, fast ordering of all components necessary to run a specific protocol.
Marca:  Fisherbrand™ 50164300
5680.37 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17141925
  • 8525.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Facilidad de uso:
    • Capacidad excepcional para procesar sustancias cónicas de 40 x 50 ml en un solo ciclo, bajo tapas certificadas de biocontención
    • Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo
    • Cierre de tapa motorizado que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas
    • Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón
    • El sistema permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra.
    • Fácil acceso a la cámara del rotor que agiliza la limpieza y ofrece un entorno de trabajo más saludable y una vida útil de la unidad más prolongada
    • Solución de biocontención que sella con un clic; elimina las tapas de rosca y las pinzas complicadas
    • Sistema de apertura y cierre con una mano que no daña los guantes
    • Sistema con certificación de CAMR™, Porton Down (Reino Unido)
    • El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
    • Esta tecnología optimiza la seguridad y mejora las separaciones.
    Diseño para ahorrar espacio:
    • Las compactas dimensiones optimizan el área de trabajo, y la altura ergonómica y el diseño curvado facilitan la colocación y retirada de las muestras y la limpieza de la unidad
    Energéticamente eficiente:
    • El sistema ofrece hasta un 40 % de ahorro en el consumo energético según los protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
4 x 1000 mL
Fisherbrand
Centrífuga, rotor de 4 x 1000 ml, cucharones, tapas de biocontención, adaptadores cónicos de 50 ml, adaptadores cónicos de 15 ml
Sí
200/230 V
25.830 x g
No
Paquete de cultivo celular experto GT4, ventilado
Paquete de cultivo celular experto en centrífuga ventilada GT4
50/60 Hz
Videos
  • Fisherbrand Centrifuge GT4 ES
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:41
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:41
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand Centrifuge GT4 ES
  • Fisherbrand Centrifuge GT4 EN
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:41
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:41
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand Centrifuge GT4 EN
  • 2021-08 POTM Fisherbrand TraceableLIVE (EN)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:50
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:50
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand TraceableLIVE (EN)
  • 2021-09 POTM Fisherbrand TraceableLIVE (ES)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:50
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:50
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand TraceableLIVE (ES)
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Centrifuge GT4 Expert Cell Culture Package > Paquete experto en centrífuga refrigerada Fisherbrand™ GT4; refrigerado: No; incluye: centrífuga, rotor de 4 x 1000 ml, cestillos, tapas de biocontención, adaptadores cónicos de 50 ml, adaptadores cónicos de 15 ml